Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30425154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425154 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT28394025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-28-9
Summenformel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 238.225
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
IUPAC-Name Pyrimidin-2,4,5,6-tetramin;schwefelsäure
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Formelmasse 238.0484