Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30325951 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325951 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17323000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Pyrimidin-2,4,5,6-tetramin;schwefelsäure
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
Menge 100 mg
Formelmasse 238,0484 g/mol