Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473068
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473068 10 g 10 Gramm
11483068 50 g 50 Gramm
11493068 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18788.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
Used as an intermediate in the production of Methotrexate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Methotrexat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-28-9
Summenformel C4H10N6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
MDL-Nummer MFCD06408008
InChI-Schlüssel MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
IUPAC-Name Pyrimidin-2,4,5,6-tetramin;schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 10 g
Beilstein 3785189
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 238.23
Reinheit (%) 97%