missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]-ethanol, 97 %, Alfa Aesar™

Marke:  Alfa Aesar H63830.03

Additional Details : CAS : 5521-38-0 Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15440739

  • 78.25 CHF / 1 Gramm


Verfügbar ab
26-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

5521-38-0
251.286
WVNPWSRYQDRSIS-UHFFFAOYSA-N
2763936
C1CN(CCN1CCO)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C12H17N3O3
MFCD00511837
2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazino-1-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethan-1-ol, 2-4-4-nitro-phenyl-piperazin-1-yl-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazinyl ethan-1-ol, nitrophenylpiperazinoethanol, cambridge id 5139370, 4-4-nitrophenyl-1-piperazine-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl-1-piperazinyl ethanol
2-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol

Spezifikation

2-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]ethanol
5521-38-0
MFCD00511837
WVNPWSRYQDRSIS-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2763936
Fest
1g
C12H17N3O3
2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazino-1-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethan-1-ol, 2-4-4-nitro-phenyl-piperazin-1-yl-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazinyl ethan-1-ol, nitrophenylpiperazinoethanol, cambridge id 5139370, 4-4-nitrophenyl-1-piperazine-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl-1-piperazinyl ethanol
C1CN(CCN1CCO)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
251.286
251.28
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation