Learn More
2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-1,2-oxazinan, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11360627 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10307304 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360627 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45539CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 859833-22-0
Summenformel C18H28BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 301.24
MDL-Nummer MFCD08271932
InChI-Schlüssel HJKVRMHVLINDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb120, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525779
IUPAC-Name 1-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}piperidin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 301.24
Reinheit (%) 97%