Learn More
2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluormethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin-S-Oxid), Mikromol™
Beschreibung
2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluormethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin-S-Oxid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluphenazine S-Oxide |
| CAS | 1674-76-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluphenazine S-Oxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H26 F3 N3 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Fluphenazine Dihydrochloride Imp. A (EP), Fluphenazine Imp. A (EP), 2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine S-Oxide, Fluphenazine Related Compound A, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity A, Fluphenazine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC-Name | 2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Mehr anzeigen |