Learn More
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormethyl)-10H-λ5 6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin-S,S-Dioxid; Fluphenazinsulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30051002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051002 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051002 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0114.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormethyl)-10H-λ5 6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin-S,S-Dioxid; Fluphenazinsulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluphenazine Sulfone
CAS 1476-79-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluphenazine Sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H26 F3 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Related Compound B, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity B, Fluphenazine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 469.52
Menge 25 mg
Formelmasse 469,1647 g/mol