Learn More
2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051430 100 mg 100 Milligramm
30049223 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051430 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0013.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
CAS 61698-76-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C11 H15 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP), Atenolol Related Compound A, Atenolol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
IUPAC-Name 2-[4-(2,3-DiHydroxypropoxy)phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 225.24
Menge 100 mg
Formelmasse 225,1001 g/mol