Learn More
2-[4-(2-Furyl)-phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10471134 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10183953 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471134 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34439CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 868755-79-7
Summenformel C16H19BO3
Molekulargewicht (g/mol) 270.14
MDL-Nummer MFCD08435855
InChI-Schlüssel PUCSCLCOEROOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fur-2-yl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525723
IUPAC-Name 2-[4-(Furan-2-yl)Phenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 270.13
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch