Learn More
2-(3-Thienyl)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10134600 5 g Glasflasche 5 Gramm
10677114 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134600 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211710050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13781-67-4 | C6H8OS | 128.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13781-67-4
Summenformel C6H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 128.19
MDL-Nummer MFCD00009766
InChI-Schlüssel YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-3-yl ethanol, 3-thiopheneethanol, 2-3-thienyl ethanol, thiophene-3-ethanol, 3-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-3-yl ethan-1-ol, 2-thien-3-yl ethan-1-ol, 3-thiophene-ethanol, pubchem20415
PubChem CID 83731
SMILES OCCC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Thienyl)ethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 111.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5510 to 1.5530
Menge 5 g
Beilstein 17, IV, 1277
Relative Dichte 1.14
IUPAC-Name 2-(Thiophen-3-yl)ethan-1-ol
Formelmasse 128.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit