Learn More
2-(3-Pyridyl)-thiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498307 1 g 1 Gramm
15408317 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51838.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(3-Pyridyl)thiazol-4-Carbonsäure ist eine Pyridyllthiazol-Verbindung, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird, von hochlumineszierenden heterocyclischen Verbindungen über potenzielle Antiulcermedikamente bis hin zur Bildung von Doppel- und Dreifachhelikaten mit Cu(II) und den mesoskopisch geordneten pH-responsiven Hybridmaterialien.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39067-29-3
Summenformel C9H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 206.219
MDL-Nummer MFCD00052304
InChI-Schlüssel FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 736513
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%