Learn More
2,3-Pyridindicarbonsäure, TRC
Product Code. 30040358
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30040358 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30040358 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP9916301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-00-9
Summenformel C7 H5 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Synonym Quinolinic Acid, Pyridine-2,3-dicarboxylic Acid, Pyridin-2,3-dicarbonsaeure, NSC 13127, NSC 18836, NSC 403247;
IUPAC-Name Pyridin-2,3-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)c1cccnc1C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Pyridinedicarboxylic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 167.0219