Learn More
2,3-Pyrazindicarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30413447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8408105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid
CAS 89-01-0
Summenformel C6H4N2O4
Menge 5 g
Synonym 2,3-Dicarboxypyrazine, NSC 1908
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES O=C(O)C1=NC=CN=C1C(O)=O
IUPAC-Name Pyrazin-2,3-Dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.11
Formelmasse 168.0171