Learn More
2',3'-O-Isopropylideneuridine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10775571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10775571 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10775571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 3'-O-Isopropylideneuridine
CAS 362-43-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass Bottle
Summenformel C12H16N2O6
MDL-Nummer MFCD00034509
Menge 1g
Synonym 2',3'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylidene uridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-1r,2r,4r,5r-4-hydroxymethyl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oct-2-yl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2/',3/'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine hplc, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
InChI-Schlüssel GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)N3C=CC(=O)NC3=O)CO)C
IUPAC-Name 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 284.268
PubChem CID 64967
Formelmasse 284.26
Reinheit (%) 99%