Learn More
2,3-O-Isopropyliden-D-ribonsäure-1,4-lacton, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone is used for the synthesis of C-nucleosides, prostanoids and GABA analogs via homochiral 2-piperidones. It is the starting material for the preparation of biochemical compounds including C-nucleosides, such as neplanocin A, and GABA analogs, via homochiral 2-piperidones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-O-Isopropyliden-D-ribonsäure-1,4-lacton wird zur Synthese von C-Nukleosiden, Prostanoiden und GABA-Analoga über homochirale 2-Piperidone verwendet. Es ist das Ausgangsmaterial für die Herstellung biochemischer Verbindungen einschließlich C-Nukleosiden wie Neplanocin A und GABA-Analoga, über homochirale 2-Piperidone.
Löslichkeit
Löslich in Methanol mit 50 mg/ml, Aceton, Dichlormethan, Ethylacetat.
Hinweise
Löslich in Methanol bei 50 mg/ml
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone |
| Schmelzpunkt | 135°C to 138°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 500 mg |
| Beilstein | 10090 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol at 50mg/ml,acetone,dichloromethane,ethyl Acetate. |
| Optische Drehung | −68° (c=2 in pyridine) |
| Formelmasse | 188.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |