Learn More
2,3-O-Isopropyliden-D-glyceraldehyd, 50 % w/w in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470557
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470557 10 g 10 Gramm
15450557 1 g 1 Gramm
15460557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66337.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Reactant involved in organic reactions including, Henry condensation reactions, Synthesis of highly functionalized chiral aziridines, Olefination of aldehydes, C-H oxidations, Aldol-type condensations, Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel, das an organischen Reaktionen beteiligt ist, einschließlich Henry-Kondensationsreaktionen, Synthese hochfunktionalisierter chiraler Aziridine, Olefination von Aldehyden, C-H-Oxidationen, Aldol-Typkondensationen, Synthese hydrophiler Pyrazinfarbstoffe zur Verwendung als exogene fluoreszierende Tracer.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15186-48-8
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.143
MDL-Nummer MFCD00269682
InChI-Schlüssel YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
PubChem CID 259712
IUPAC-Name (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-Carbaldehyd
SMILES CC1(OCC(O1)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt 62°C (144°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 10 g
UN-Nummer 1593
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Optische Drehung +53.8° (c=2 in Chloroform)
Formelmasse 130.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % w/w in Dichlormethan
Physikalische Form Flüssigkeit