Learn More
2-(3-Methylphenoxy)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341787
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11341787 2 g
11351787 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04984.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13605-19-1
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00014035
InChI-Schlüssel FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
PubChem CID 83611
IUPAC-Name 2-(3-methylphenoxy)ethanol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Siedepunkt 104°C to 105°C (3 mmHg)
Menge 2 g
Beilstein 2247221
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%