missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30137030
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137030 50 mg 50 Milligramm
30006793 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28721050MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1033719-36-6
Summenformel C18H19NOS • HCl
Molekulargewicht (g/mol) 297.423646
Synonym Duloxetine EP Impurity E
SMILES CNCCC(C1=CC=CS1)C2=C(O)C3=CC=CC=C3C=C2.[HCl]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20;/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3;1H
Formelmasse 333.0954
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.