missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2- 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone), Mikromol™
Beschreibung
2- 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Lansoprazolsulfon)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lansoprazole Sulfone |
| CAS | 131926-99-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lansoprazole Sulfone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H14 F3 N3 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole USP Related Compound A, Lansoprazole USP RC A, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulphone, Lansoprazole Related Compound A, Lansoprazole Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?