Learn More
2-[3-Methyl-4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-2-Pyridylmethylthio]-1H-Benzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041371
46.26 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103577-40-8
C16H14F3N3OS
353.363
MFCD00834357
CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
lansoprazole sulfide, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl thio-1h-benzo d imidazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methylthio-1h-benzimidazole, unii-58xp950e2t, lansoprazole sulphide compound, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole, 2-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl thio-1h-binzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl sulfanyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole
1094080
2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
CC1=C(C=CN=C1CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103577-40-8
C16H14F3N3OS
353.363
MFCD00834357
CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
lansoprazole sulfide, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl thio-1h-benzo d imidazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methylthio-1h-benzimidazole, unii-58xp950e2t, lansoprazole sulphide compound, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole, 2-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl thio-1h-binzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl sulfanyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole
1094080
2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
CC1=C(C=CN=C1CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 353.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver