Learn More
2-[3-Methyl-4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-2-Pyridylmethylthio]-1H-Benzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455535 250 mg 250 Milligramm
15435535 1 g 1 Gramm
15445535 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61878.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103577-40-8 | C16H14F3N3OS | 353.363 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103577-40-8
Summenformel C16H14F3N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 353.363
MDL-Nummer MFCD00834357
InChI-Schlüssel CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lansoprazole sulfide, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl thio-1h-benzo d imidazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methylthio-1h-benzimidazole, unii-58xp950e2t, lansoprazole sulphide compound, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole, 2-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl thio-1h-binzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl sulfanyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole
PubChem CID 1094080
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
SMILES CC1=C(C=CN=C1CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 353.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver