Learn More
2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzaldehyd, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC49604DA
Additional Details : CAS : 879896-54-5 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
879896-54-5 | |
188.186 | |
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N | |
24229502 | |
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O |
C10H8N2O2 | |
MFCD09702359 | |
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole | |
2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzaldehyd |
Spezifikation
2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09702359 | |
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzaldehyd | |
24229502 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
879896-54-5 | |
100.0 | |
C10H8N2O2 | |
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole | |
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O | |
188.186 | |
188.19 |