Learn More
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanon, Tech. 90 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone |
| Dichte | 1.1 |
| Siedepunkt | 140°C to 142°C (0.2 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.546 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 204.27 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |