Learn More
2-(3-Methoxyallyliden)malonsäure-dimethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10490911 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
11995121 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 302090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41530-32-9 | C9H12O5 | 200.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41530-32-9
Summenformel C9H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 200.19
InChI-Schlüssel NOBNTZJTOBIOHL-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-3-methoxyallylidene malonate, 1,3-dimethyl 2-2e-3-methoxyprop-2-en-1-ylidene propanedioate, 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, 96, dimethyl 2-e-3-methoxyprop-2-enylidene propanedioate, propanedioic acid, 3-methoxy-2-propenylidene-, dimethyl ester, dimethyl e-2-3-methoxyallylidene malonate, 3-methoxy-2-propenylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-2e-3-methoxy-2-propenylidene malonate #
PubChem CID 5374172
IUPAC-Name Dimethyl-2-[(E)-3-methoxyprop-2-enyliden]propandioat
SMILES COC=CC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
Farbe Grün-gelb
Siedepunkt 120.0°C to 125.0°C (0.3 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5370 to 1.5390
Menge 2.5 g
Formelmasse 200.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt