Learn More
2,3-Lutidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392266 500 g 500 Gramm
11372266 25 g 25 Gramm
11382266 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03697.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 583-61-9 | C7H9N | 107.156 g/mol
2,3-Lutidine is a lansoprazole intermediates. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Lutidin ist ein Lansoprazol-Zwischenprodukt. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 95 gl/ bei 20 °C.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-61-9
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00009605
InChI-Schlüssel HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
PubChem CID 11420
IUPAC-Name 2,3-Dimethylpyridin
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Lutidine
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.508
Menge 500 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 106418
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 95 gl/ @ 20?C.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 99%