Learn More
2',3'-Isopropylidenadenosin, TRC
Artikelnummer. 30393121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393121 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82467525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Isopropylidene Adenosine
CAS 362-75-4
Summenformel C13 H17 N5 O4
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
IUPAC-Name [(3aR,4R,6R,6aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 307.31
Formelmasse 307.1281