Learn More
2-[3-(Hydroxymethyl)-5-methyl-4-triazolyl]-5-chlorobenzophenone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[3-(Hydroxymethyl)-5-methyl-4-triazolyl]-5-chlorobenzophenone |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H14ClN3O2/c1-11-19-20-16(10-22)21(11)15-8-7-13(18)9-14(15)17(23)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,22H,10H2,1H3 |
| Formelmasse | 327.0775 |