Learn More
2-(-Fluorophenyl)ethylamin,3-fluorophenyl)ethylamin, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine |
| Dichte | 1.066 g/mL |
| Siedepunkt | 87°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | 83°C (181°F) |
| Brechungsindex | 1.509 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 3045789 |
| Formelmasse | 139.17 |
| Reinheit (%) | ≥97% |
| Mehr anzeigen |