Learn More
2-(-Fluorophenyl)ethylamin,3-fluorophenyl)ethylamin, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402109
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15402109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64762.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 404-70-6
Summenformel C8H11FN
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00075376
InChI-Schlüssel AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
PubChem CID 533928
IUPAC-Name 2-(3-Fluorphenyl)ethanamin
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Dichte 1.066 g/mL
Siedepunkt 87°C (15 mmHg)
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3045789
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit