Learn More
2,3-Diphenylmaleinanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228635 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10412750
Marke: Thermo Scientific Acros 439010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4808-48-4
Summenformel C16H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.26
InChI-Schlüssel OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
IUPAC-Name 3,4-Diphenylfuran-2,5-Dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Diphenylmaleic anhydride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 157.1°C to 159.4°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.