Learn More
2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398346 5 g 5 Gramm
11388346 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15612.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4808-48-4
Summenformel C16H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.253
MDL-Nummer MFCD00005521
InChI-Schlüssel OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
IUPAC-Name 3,4-Diphenylfuran-2,5-Dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Schmelzpunkt 157°C to 160°C
Siedepunkt 236°C (15 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 191180
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 98%