Learn More
2,3-Dimethylchinoxalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410927
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410927 25 g 25 Gramm
11400927 5 g 5 Gramm
11420927 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23313.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2379-55-7 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2379-55-7
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD00006728
InChI-Schlüssel FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16925
IUPAC-Name 2,3-Dimethylchinoxalin
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylquinoxaline
Schmelzpunkt 102°C to 107°C
Menge 25 g
Beilstein 114832
Synonym quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%