Learn More
2,3-Dimethylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228623
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
183158-34-1
C8H11BO2
149.99
MFCD01863524
ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylbenzeneboronic acid, 2,3-dimethylphenyl boronic acid, o-xylene-3-boronic acid, 2,3-dimethylphenyl boranediol, 2,3-dimethylbenzeneboronicacid, 2,3-dimethylphenylboronicacid, pubchem5037, acmc-1bxk2, amtb394, ksc174k9l
2773395
(2,3-dimethylphenyl)Boronsäure
B(C1=C(C(=CC=C1)C)C)(O)O
183158-34-1
C8H11BO2
149.99
MFCD01863524
ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylbenzeneboronic acid, 2,3-dimethylphenyl boronic acid, o-xylene-3-boronic acid, 2,3-dimethylphenyl boranediol, 2,3-dimethylbenzeneboronicacid, 2,3-dimethylphenylboronicacid, pubchem5037, acmc-1bxk2, amtb394, ksc174k9l
2773395
(2,3-dimethylphenyl)Boronsäure
B(C1=C(C(=CC=C1)C)C)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethylphenylboronic acid
Schmelzpunkt 175.0°C
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.