Learn More
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30377921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377921 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4745801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylmaleic Anhydride
CAS 766-39-2
Summenformel C6H6O3
Menge 1 g
Synonym Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.0317
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.