missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimethylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024195
34.15 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
91-55-4
C10H11N
145.205
MFCD00005617
PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylindole, 1h-indole, 2,3-dimethyl, indole, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl indole, tfw7o9hwzk, unii-tfw7o9hwzk, 2,3-dimethyl-1h-indol, 2,3-dimethyl-indol, 2,3-dimethyl-indole, pubchem7334
7053
2,3-Dimethyl-1H-Indol
CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
91-55-4
C10H11N
145.205
MFCD00005617
PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylindole, 1h-indole, 2,3-dimethyl, indole, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl indole, tfw7o9hwzk, unii-tfw7o9hwzk, 2,3-dimethyl-1h-indol, 2,3-dimethyl-indol, 2,3-dimethyl-indole, pubchem7334
7053
2,3-Dimethyl-1H-Indol
CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylindole
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Siedepunkt 285°C (750 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 116662
Formelmasse 145.21
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'