Learn More
2,3-Dimethylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495856 25 g 25 Gramm
11485856 5 g 5 Gramm
11405866 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11495856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22223.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol
2,3-Dimethylbutane is a branched saturated hydrocarbon for proteomics research. It is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethylbutan ist ein verzweigter gesättigter Kohlenwasserstoff für die Proteomikforschung. Es wird in der organischen Synthese, als Katalysator und als petrochemisches Additiv eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml, @22 °C), DMSO, Ethanol, Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Sauerstoff, Ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-29-8
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00008925
InChI-Schlüssel ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbutan
SMILES CC(C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbutane
Schmelzpunkt -129°C
Dichte 0.662
Siedepunkt 57°C to 59°C
Flammpunkt −29°C (−20°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.375
Menge 25 g
UN-Nummer UN2457
Beilstein 1730737
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1mg/ml @22°C),DMSO,ethanol,acetone.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 99%