Learn More
2,3-Dimethylbenzoylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethylbenzoyl chloride |
| Schmelzpunkt | 2°C |
| Siedepunkt | 122°C to 124°C |
| Menge | 25 g |
| Brechungsindex | 1.555 |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Formelmasse | 168.62 |
| Reinheit (%) | 96% |