Learn More
2,3-Dimethylbenzoylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465610
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11465610
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25873.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 21900-46-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21900-46-9
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00045217
InChI-Schlüssel WFNKMVDATNLZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylbenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, dimethyl, xylic acid chloride, acmc-20aog3, 2,3 dimethylbenzoyl chloride, 2,3-dimethyl-benzoyl chloride, 2,3-dimethylbenzene-1-carbonylchloride, 2,3-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2800899
IUPAC-Name 2,3-dimethylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Schmelzpunkt 2°C
Siedepunkt 122°C to 124°C
Menge 5 g
Brechungsindex 1.555
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 96%