Learn More
2,3-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444663
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444663 5 g 5 Gramm
11454663 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444663 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11589.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5724-56-1
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00019744
InChI-Schlüssel ZEDPQIJYJCPIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3-dimethyl, 3-cyano-o-xylene, unii-6s215f38ok, 2,3-dimethylbenzonitril german, 2,3-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,3-dimethylbenzonitril, dimethylbenzonitrile, pubchem8125, benzonitrile, dimethyl, medetomidine impurity 11
PubChem CID 79802
IUPAC-Name 2,3-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=CC(C#N)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbenzonitrile
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Menge 5 g
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.532
Beilstein 1932620
Siedepunkt 64°C to 66°C (0.8 mmHg)
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 97%