Learn More
2-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10071874 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10071824 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071874 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59646CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-06-8
Summenformel C13H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 222.332
MDL-Nummer MFCD09064998
InChI-Schlüssel PSLNWMDOKBMVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-2-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-2-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine,2-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229613
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-3[2-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 97%