Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 207.27 |
Reinheit (%) | 97% |