Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd, 97 %, Maybridge
Catalog Number 10205894
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
10429-30-8
C12H17NO2
207.27
MFCD00128460
DSHCOEWHRLVOTF-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy-benzaldehyde, acmc-1c25w, 2-3-dimethylaminopropoxy bezaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzal-dehyde, 2-3-dimethylaminopropoxyl benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy benzaldehyde
2995968
2-[3-(dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C=O
10429-30-8
C12H17NO2
207.27
MFCD00128460
DSHCOEWHRLVOTF-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy-benzaldehyde, acmc-1c25w, 2-3-dimethylaminopropoxy bezaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzal-dehyde, 2-3-dimethylaminopropoxyl benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy benzaldehyde
2995968
2-[3-(dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C=O
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 97%