Learn More
2-[3 -(Dimethylamino)propoxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10193174
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1134-76-5
C11H18N2O
194.278
MFCD08687610
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
18672712
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]anilin
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
1134-76-5
C11H18N2O
194.278
MFCD08687610
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
18672712
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]anilin
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.