Learn More
2-[3 -(Dimethylamino)propoxy]anilin, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC59614DA
Additional Details : CAS : 1134-76-5 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022114
  • 271.45 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-09-2021
Chemische Identifikatoren
1134-76-5
194.278
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
18672712
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
C11H18N2O
MFCD08687610
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]anilin
Spezifikation
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
1g
96.5
97%
MFCD08687610
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]anilin
18672712
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
1134-76-5
100.0
C11H18N2O
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
194.278
194.28
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate