Learn More
2,3-Dimethyl-4-nitropyridin-N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17912086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912086 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912086 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0474.140025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,3-Dimethyl-4-nitropyridin-N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Menge 25 mg
Formelmasse 168,0535 g/mol