Learn More
2,3-Dimethyl-2-buten, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethyl-2-butene |
| CAS | 563-79-1 |
| Summenformel | C6H12 |
| Menge | 10 mL |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CC(=C(C)C)C |
| IUPAC-Name | 2,3-Dimethylbut-2-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.16 |
| Formelmasse | 84.0939 |