Learn More
2,3-Dimethyl-2-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10724281
Marke: Thermo Scientific Acros 156580050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 594-60-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-60-5
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00004463
InChI-Schlüssel IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2
PubChem CID 11670
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethyl-2-butanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -14.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 120.0°C to 121.0°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHC(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180
Menge 5 mL
Beilstein 01, 413
Relative Dichte 0.82
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-2-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.