Learn More
2,3-Dimethyl-1-buten, TRC
Artikelnummer. 30387187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387187 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4714305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-1-butene
CAS 563-78-0
Summenformel C6 H12
Menge 5 g
Synonym 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906
InChI-Formel InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)C(=C)C
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbut-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Formelmasse 84.0939