Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien, 98 %, stab. Mit 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326846 50 g 50 Gramm
11316846 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04207.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82.15 g/mol
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene undergoes Diels Alder cycloaddition reaction and it also participates in polymerization reactions. It is also involved in manufacturing of synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien durchläuft eine Diels-Alder-Cycloadditionsreaktion und nimmt auch an Polymerisationsreaktionen teil. Es ist auch an der Herstellung von synthetischem Gummi beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-81-5
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00008595
InChI-Schlüssel SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbuta-1,3-dien
SMILES CC(=C)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Namenshinweis stabilized with 100ppm BHT
Schmelzpunkt -76°C
Dichte 0.726
Siedepunkt 68°C to 69°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 50 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 605285
Merck Index 14,3238
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 98%