Learn More
2,3-Dimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30373344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373344 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48098850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Summenformel C8H10O3
Menge 50 mg
Synonym 1-Hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, NSC 80659
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cccc(O)c1OC
Molekulargewicht (g/mol) 154.16